Learn More
Brady™ BradyGlo™ langnachleuchtende Etiketten für M710 und BMP71
Artikelnummer. p-7250838
Click to view available options
Dimensions (LxW):
75 ft. x 1 in.
75 ft. x 2 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17819064
Marke: Brady™ 173457
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
B-582 BradyGlo™ ist ein langnachleuchtender Polyester mit druckempfindlichem Klebstoff.
  • B-582 BradyGlo™ ist ein langnachleuchtender Polyester mit druckempfindlichem Klebstoff. Eignet sich besonders für Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Brandmeldern und Feuerlöschgeräten sowie Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege.
  • Eignet sich besonders für Fluchtweg- und Hinweisschilder, Kennzeichnung von Brandmeldern und Feuerlöschgeräten sowie Leitsysteme für Flucht- und Evakuierungswege
  • Das langnachleuchtende Material wird in 5 Minuten bei 1.000 Lux aufgeladen und leuchtet dann für mehr als 10 Stunden.
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 80°C
  • Nicht giftig, nicht radioaktiv, explosionssicher
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R6000.
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO-Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, PSPA Standard 002 Teil 2
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Grün fluoreszierend
Ausführung Glanz
Format Kontinuierlich
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Ausgängen und Ausstiegen, allgemeine Kennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 75 ft.
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 ° bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,008 in.
Dicke (metrisch) 0.2 mm
Dimensions (LxW) 75 ft. x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 75 ft.
Länge (metrisch) 22.86 m
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Alternate Part Number BM7C-1000-582