Learn More
Brady™ BradyJet™ Vinyl-Etiketten, fortlaufend
Brady™ BradyJet™ endlose Vinyl-Etiketten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Identifikationsanwendungen.
Marke: Brady™ 150017
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.90000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Allzweck-Vinyl für den Einsatz in Innenräumen
- Verfügt über einen speziell formulierten Decklack für verbesserte Haltbarkeit und Farbe
- Speziell formulierte Beschichtung verbessert die Farben und das Aussehen des Etiketts
- Getestet, um Kontakt mit Flüssigkeiten, Alkohol und Chemikalien sowie Fluoreszenz- und UV-Licht in Innenräumen zu halten
- Die Beschichtung schützt den Druck vor Verschmutzen und rauen Bedingungen
- Tintenstrahldrucker-fähige Etiketten für die Verwendung mit dem BradyJet™ J2000 Farbetikettendrucker
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Vinyl | |
BradyJet™ J2000-Drucker | |
-40 °C bis +60 °C | |
1,88 in. Beschriftung |
Weiß | |
Rolle | |
Kennzeichnung von Rohren und Ventilen; Sicherheits- und Konformitätskennzeichnung; visuelle Kennzeichnung am Arbeitsplatz; Lagermarkierung; Kennzeichnung von Sperrmarkierungen; GHS- und Chemikalienetiketten; Lichtbogenetiketten | |
− 40F bis 140 °F | |
100 ft x 4,0 in. |