Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Polyestermarkierungen
Brady™ BradyJet™ J2000 Polyester-Etiketten eignen sich ideal für Identifikationsanwendungen.
Marke: Brady™ 150030
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
- Das Material ist ein dickes Polyester-Schildermaterial, auf dem ein mit Tinte beschreibbares Vinyletikett aufgeklebt ist
- Ideal für die allgemeine Kennzeichnung von Einrichtungen, einschließlich Unfallverhütung und Kennzeichnungen für enge Räume
- Entspricht der OSHA-Norm 1910.145 für Schilder zur Unfallverhütung
- Entspricht der OSHA-Norm 1910.147 für Schilder zur Außerbetriebsetzung
Spezifikation
Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
BradyJet™ | |
Rechteck | |
-40 °C bis +60 °C |
Weiß | |
Rolle | |
Lichtbogenmarkierungen; GHS- und Chemische Etiketten; Lockout/Tagout-Etiketten; Sicherheits- und Compliance-ID; visuelle Markierungen am Arbeitsplatz; Lagermarkierung | |
100/Packung | |
− 40F bis 140 °F | |
5,75 x 3,25 in. |