Learn More
MedChemExpress Bradykinin (1-5)
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | 99.0% |
| CAS | 23815-89-6 |
| Inhalt und Lagerung | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molekulargewicht | 572.66 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 5 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Löslichkeit | DMSO : 100 mg/mL (174.62 mM∣Need ultrasonic) |