Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bradykinin (1-6)
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ J66937.MB
Weitere Details : CAS : 23815-88-5 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
Fest | |
Bradykinin (1-6) | |
RUO - research use only |
-30°C to -10°C | |
659.73 | |
25 mg | |
Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser |
Nur für Forschungszwecke