Learn More
Brady™ BradyPrinter i7100 Kit EU mit Workstation PWID Suite
Der BradyPrinter i7100 Industrieetikettierdrucker ist ein genauer und robuster Drucker, der rasch auf haltbaren Schrumpfschläuchen druckt und Etiketten für Leiterplatten, Wirtschaftsgüter und Bauteile druckt.
Marke: Brady™ 198613
Weitere Details : Netto-Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Mit dem BradyPrinter i7100 Kit für die EU können Sie eine große Auswahl an hochwertigen Kennzeichnungsmaterialien erstellen.
- Leistungsstarker interner Prozessor für bis zu 7.000 Etiketten pro Tag
- Der intuitive Farb-Touchscreen mit unverwechselbaren Symbolen bietet einfachen Zugriff auf Druckermenüs
- Optionaler E/A-Anschluss, mit dem der Drucker mittels programmierbarem Controller, Fußpedal, Sensor oder einem anderen Basisgerät gestartet werden kann
- Die Zentrierung der Ausdrucke sorgt für eine hohe Druckgenauigkeit
- Austauschbare Walzen sorgen für eine optimierte Lebensdauer des Druckkopfs
- Enthält die Brady™ Workstation Software Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung
Spezifikation
Farbiger LCD-Bildschirm | |
9,9 in. | |
11,4 in. | |
18 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
Arabisch, Bulgarisch, Kroatisch, Italienisch, Dänisch, Norwegisch, Deutsch, Portugiesisch, Rumänisch, Deutsch, Serbisch, Bulgarisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Deutsch | |
i7100. | |
600 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016 | |
22 lb. | |
Barcode- und Inventarkennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Laborkennzeichnung | |
110/240 V |
Direkt thermisch, Thermotransfer | |
252 mm | |
290 mm | |
460 mm | |
Unsteril | |
i7100 Drucker, EU-Netzkabel, 2 leere Farbbandkerne, USB-Kabel, Produkt-CD mit Treiber, Benutzerhandbuch, Brady™ Workstation-Suite zur Produkt- und Kabelkennzeichnung | |
256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-Karte, Steckplatz bis zu 512 GB | |
150 mm/s | |
Bluetooth™, Ethernet, E/A-Verbindung, seriell, USB | |
0°bis 40 °C | |
10 kg | |
2 Jahr |