missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human BRAF, GST Tag Recombinant Protein
BRAF Recombinant Human Protein
634.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_004324.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kinase Assay |
Molekulargewicht | 113.6 kDa |
Gen-Alias | BRAF, BRAF1 |
Kinase-Familie | RAF Kinase Family |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11573577
|
Invitrogen
PV3848 |
10μg |
634.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
BRAF is involved in the transduction of mitogenic signals from the cell membrane to the nucleus. It is activated by somatic point mutation in human cancer, and is thought to play a role in the postsynaptic responses of hippocampal neuron.Spezifikation
NP_004324.2 | |
113.6 kDa | |
RAF Kinase Family | |
Recombinant | |
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
|
Dry Ice |
Kinase Assay | |
BRAF, BRAF1 | |
Human | |
GST Tag | |
Ser⁄Thr Kinases: TKL Group | |
Baculovirus |