Learn More
BRAF [V599E] Recombinant Human Protein, Invitrogen™
BRAF acts upstream of MEK in the MAP kinase pathway.
Marke:  Invitrogen PV4173
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10210783
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
BRAF is involved in cell division, differentiation, and secretion. The BRAF mutant V599E is oncogenic and found in a variety of cancers.
Spezifikation
Spezifikation
NP_004324.1, V599E
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
BRAF V599E
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
67.1kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
RAF Kinase Family
Recombinant
Baculovirus