Learn More
Thermo Scientific Chemicals Natriuretisches Peptid Typ B (1-32), Mensch
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66167.M^
Weitere Details : CAS : 124584-08-3 Netto-Gewicht : 0.00001kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15467419
  • 287.00 € / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Brain natriuretic peptide is originally isolated from brain, but is mainly produced in myoendocrine cells of the heart ventricles from which it is released into the circulation. It is involved in blood pressure control and cardiovascular homeostasis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Human
-30°C to -10°C
3464.03
1 mg
BNP (1-32), human
HPLC
Fest
Brain Natriuretic Peptide (1-32), human
RUO - research use only
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke