Learn More
BRAND™ BRANDplates™ glattwandige Einsatzstreifen
Erhältlich mit zwei Membranen, PC- oder PET-Membran
Marke: BRAND™ 782910
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.05500kg
Beschreibung
Spezifikation
0.4 μm | |
PET-Membran | |
12/Pckg. | |
Steril |
Glattwandige Einsatzstreifen | |
24-/6-well BRANDplates™ | |
cellGrade plus |