Learn More
BRAND™ Dosierkanüle, PP, für Seripettor, für 1 - 10 ml und 2,5 - 25 ml
Zur Verwendung mit Seripettor™ Flaschenaufsatzspendern.
Marke: BRAND™ 704520
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Entladungsröhrchen
- Für den Einsatz mit seripettor™
- 1 bis 10 ml und 2.5 bis 25 ml
Spezifikation
Ablassschlauch | |
10 und 25 ml | |
Flaschenaufsatzdispenser Seripettor™ | |
0.33 bis 0.84 oz. |