Learn More
BRAND™ BIO-CERT™ nano-cap™ Filterspitzen
DNA-, RNase-, ATP- und endotoxinfrei
Marke: BRAND™ 732622
124.21 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.78000kg
Beschreibung
- Das hochreine Polypropylen ist Oleamid- und diHEMDA-frei.
- Von unabhängiger Seite zertifiziert als steril und frei von biologischen Schadstoffen
- Für die Verwendung mit der Submikro-Transferpette S (03-837-317)
- Mit einem Kapillaranstieg, die bei Volumen bis 0.1 μl sogar mit bloßem Auge sichtbar ist
- Erhältlich im Standardformat oder mit besonders geringer Retention
- Im praktischen, umweltfreundlichen Gestellformat erhältlich
- Die Spitzen sind farblos und befinden sich in einem grauen Spitzentablett
Filterspitzen mit extrem niedriger Retention
- Herstellung mittels eines speziellen patentierten physikalisch-chemischen Verfahrens
- Homogene, fehlerfreie Oberfläche mit geringer Oberflächenspannung für niedrige Probenretention
- So reduzieren Sie den Probenverlust und erreichen eine wesentlich höhere Reproduzierbarkeit bei der Arbeit mit kritischen Medien
- Für biologische Proben, die Proteine, Nukleinsäuren, Reinigungsmittel und andere schwierige Flüssigkeiten enthalten, die Probenverluste verursachen können
- Hohe chemische Beständigkeit
- Die Spitzen können bei 121 °C mit 2 bar autoklaviert werden, ohne die niedrige Retention oder die Filtereigenschaften zu beeinträchtigen
Spezifikation
0,1 bis 1 μl | |
steril | |
1,45 in. | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Universal | |
Bio-Cert™ Nano-cap™ |
mit Filter | |
Farblos | |
3,7 cm | |
Nachfüllpackung | |
Transferpette™ S | |
Polypropylen |