Learn More
BRAND™ Transferpettor™ Pipetten
Verarbeiten Sie schwer zu pipettierende Medien wie viskose, schäumende oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck präzise. Transferpettor™ Pipetten verwenden eng befestigte Kolben mit Dichtung im Direktkontakt mit der angesaugten Flüssigkeit, damit die Ergebnisse reproduzierbar sind. Die Wände werden bis zum letzten Tropfen sauber abgewischt und die Spitzen können mehrfach verwendet werden.
Marke: BRAND™ 702806
404.57 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14000kg
Beinhaltet: Eine Spitze und eine Dichtung; Ersatzdichtungen und -spitzen sind erhältlich.
Beschreibung
Verarbeiten Sie schwer zu pipettierende Medien wie viskose, schäumende oder Flüssigkeiten mit hohem Dampfdruck präzise. Flüssigkeiten müssen mit Polypropylen und Polyethylen hoher Dichte kompatibel sein. Die vier farbcodierten Modelle decken einen Bereich von 100 μl bis 10 ml ab.
- Der eng anliegende Kolben mit Dichtung ist in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit, sodass die Ergebnisse reproduzierbar sind
- Die Wände werden bis zum letzten Tropfen sauber abgewischt und die Spitzen können mehrfach verwendet werden
- Genauigkeit: ≤ ± 0.5 %
- Reproduzierbarkeit: ≤ 0.2 %
- Maximaler Dampfdruck: 500 Millibar
- Maximale Viskosität: 20,000 cSt (mm2/s)
- Maximale Dichte: 13.6 g/cm3
Spezifikation
≤± 0.5 % | |
Gelb | |
Direktverdrängungspipette | |
Flüssigkeiten wie konzentrierte Proteinlösungen, Öle, Fette, Harze, Glycerin, Medien mit hohem Dampfdruck, Alkohol, Aceton und Kohlenwasserstoffe | |
1 μl | |
1 Jahr |
Nicht autoklavierbar | |
1 | |
1000 ml | |
Eine Spitze und ein Verschluss | |
± 0.5 % oder weniger |