Learn More
BRD 4354, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497397 5 mg 5 Milligramm
16495516 100 mg -
16453196 25 mg 25 Milligramm
16444688 10 mg 10 Milligramm
16440977 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16497397 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112719
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BRD 4354 is a moderately potent inhibitor of HDAC5 and HDAC9, with IC50s of 0.85 and 1.88 μM, respectively.
BRD 4354 is a moderately potent inhibitor of HDAC5 and HDAC9, with IC50s of 0.85 and 1.88 μM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BRD 4354
CAS 315698-07-8
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H23ClN4O
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12.5 mg/mL (32.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C2N=CC=CC2=C(Cl)C=C1C(N3CCN(CC)CC3)C4=CC=CN=C4
Molekulargewicht (g/mol) 382.89
Formelmasse 382.89
Reinheit (%) 98.04%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation