Learn More
Carl Roth™ Brilliant Blue G 250
Marke: Carl Roth™ 9598.1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Blue | |
Liquid | |
854.03g/mol |
Protein Stain | |
Protein Analysis in Gel Electrophoresis | |
10 g |