Learn More
Brimonidin-2,3-Dione, TRC
Artikelnummer. 30137575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137575 100 mg 100 Milligramm
30007747 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB677525100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182627-95-8
Summenformel C11 H10 Br N5 O2
Molekulargewicht (g/mol) 324.13
Synonym 2,3-Quinoxalinedione, 5-bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydro-, 5-Bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, 5-Bromo-6-[(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)amino]-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
IUPAC-Name 5-Brom-6-(4,5-Dihydro-1H-Imidazol-2-Ylamino)-1,4-Dihydroquinoxalin-2,3-Dion
SMILES Brc1c(NC2=NCCN2)ccc3NC(=O)C(=O)Nc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brimonidine-2,3-dione
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H10BrN5O2/c12-7-5(16-11-13-3-4-14-11)1-2-6-8(7)17-10(19)9(18)15-6/h1-2H,3-4H2,(H,15,18)(H,17,19)(H2,13,14,16)
Formelmasse 323.0018