Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brimonidin, 98 %
Catalog Number p-7077890
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
59803-98-4
C11H10BrN5
292.14
MFCD00153878
XYLJNLCSTIOKRM-UHFFFAOYSA-N
brimonidine, bromoxidine, mirvaso, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoxalin-6-amine, 5-bromo-6-2-imidazolin-2-ylamino quinoxaline, unii-e6gnx3hhte, brimonidine inn:ban, 3h brimonidine, 5-bromo-6-imidazolin-2-ylamino quinoxaline
2435
CHEBI:3175
5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
59803-98-4
C11H10BrN5
292.14
MFCD00153878
XYLJNLCSTIOKRM-UHFFFAOYSA-N
brimonidine, bromoxidine, mirvaso, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-6-quinoxalinamine, 5-bromo-n-4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl quinoxalin-6-amine, 5-bromo-6-2-imidazolin-2-ylamino quinoxaline, unii-e6gnx3hhte, brimonidine inn:ban, 3h brimonidine, 5-bromo-6-imidazolin-2-ylamino quinoxaline
2435
CHEBI:3175
5-bromo-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
BrC1=C2N=CC=NC2=CC=C1NC1=NCCN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Brimonidine
Schmelzpunkt 235.0°C to 236.0°C
Glührückstand 0.3% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 292.13
Reinheit (%) 98%