Learn More
Metrohm For use with Metrohm KF Titrators.
Artikelnummer. 10391245
Encompass
Change view
Click to view available options
Typ:
Coulometrisches Gefäß, durchsichtiges Glas
Titrationsgefäß (90 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Typ unitSize
10391245 Titrationsgefäß (90 ml) -
10242495 Coulometrisches Gefäß, durchsichtiges Glas 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10391245
Marke: Metrohm 61415220
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Accessories and replacement parts
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 3.07 in.
Durchmesser (metrisch) 78 mm
Typ Titrationsgefäß (90 ml)
Höhe (angloamerikanisch) 3.14 in.
Höhe (metrisch) 80 mm
Material Clear Glass
Volumen (metrisch) 20 to 90 mL