Learn More
Metrohm Accessories and Replacement Parts for Metrohm KF Titrators
Beschreibung
- Accessories and replacement parts
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0.62 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Typ | Septa, for KF Titrator Vessels |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0.07 in. |
| Höhe (metrisch) | 2 mm |
| Material | Silicone Rubber |