Learn More
BRL 54443, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485558
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485558 10 mg 10 Milligramm
16461727 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16485558 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13221
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress BRL 54443 is a potent 5-HT1E/1F receptor agonist (Ki values are 1.1 nM and 0.7 nM respectively); displays > 30-fold selectivity over other 5-HT and dopamine receptors.
BRL 54443 is a potent 5-HT1E/1F receptor agonist (Ki values are 1.1 nM and 0.7 nM respectively)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BRL 54443
CAS 57477-39-1
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H18N2O
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (434.20 mM)
SMILES OC1=CC2=C(NC=C2C3CCN(C)CC3)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 230.31
Formelmasse 230.31
Reinheit (%) 99.89%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation