Learn More
Bromfenac sodium hydrate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16494627 50 mg -
16428826 100 mg 100 Milligramm
16418728 10 mg -
16431466 200 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16494627 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1888B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bromfenac sodium hydrate (Bromfenac monosodium salt sesquihydrate) is a potent and orally active inhibitor of COX, with IC50s of 5.56 and 7.45 nM for COX-1 and COX-2, respectively. Bromfenac sodium hydrate can be used in ocular inflammation research.
Bromfenac sodium hydrate (Bromfenac monosodium salt sesquihydrate) is a potent and orally active inhibitor of COX, with IC50s of 5.56 and 7.45 nM for COX-1 and COX-2, respectively. Bromfenac sodium hydrate can be used in ocular inflammation research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromfenac sodium hydrate
CAS 120638-55-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H14BrNNaO4.5
Menge 50 mg
Synonym Bromfenac monosodium salt sesquihydrate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.98 mM) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (260.98 mM)
SMILES O=C(O[Na])CC1=CC=CC(C(C2=CC=C(Br)C=C2)=O)=C1N.[1.5H2O]
Molekulargewicht (g/mol) 383.17
Formelmasse 383.17
Reinheit (%) 99.7%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation