Beschreibung
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
- Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
- Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
- Reagenzien für die Komplexometrie:
- Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
- Maskierungsmittel
- Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromid-Bromat-Standardlösung |
| CAS | 7732-18-5, 7758-02-3, 7758-01-2 |
| Menge | 1 l |
| Summenformel | H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O |
| IUPAC-Name | Wasser |
| Molekulargewicht (g/mol) | 18.02 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05 M |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- bromide bromate standard solution
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 1B
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium bromate, potassium bromide