Learn More
Brom (Bromide-Bromat) Lösung, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7072048 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Packungsgröße:
2 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15673520 500 ml 500 Milliliter
15663520 2 l 2 Liter
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15673520
Marke: Honeywell-Fluka 318698500ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Volumetrisch, 0.05 M Br2 (0.1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze:
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00143870
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brom (Bromide-Bromat)-Lösung
Menge 500 ml
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Dichte 1.005 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromine (bromide-bromate) solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: potassium bromate, potassium bromide