Learn More
α-Brom-2,3,4,5,6-pentafluortoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10295140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10295140 5 g Glasflasche 5 Gramm
10502161 10 g Glasflasche 10 Gramm
10219313 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10295140 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 146330050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1765-40-8 | C7H2BrF5 | 260.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1765-40-8
MDL-Nummer MFCD00000299
InChI-Schlüssel XDEPVFFKOVDUNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl bromide, pentafluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-bromomethylpentafluorobenzene, alpha-bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene, bromomethyl pentafluorobenzene, benzene, bromomethyl pentafluoro, 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylbromide, pfbbr, pentafluorobenzylbromide
PubChem CID 74484
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-2,3,4,5,6-pentafluorbenzol
SMILES C(C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 19.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.7200g/mL
Siedepunkt 174.0°C to 175.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H2BrF5
Strukturformel C6F5CH2Br
Brechungsindex 1.4700 to 1.4720
Menge 5 g
Relative Dichte 1.72
Molekulargewicht (g/mol) 260.989
Formelmasse 260.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotoluene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.