Learn More
α-Bromo-2,4-difluorotoluene, 98%, ACROS Organics™
Catalog Number 10338970
Click to view available options
5g; Glass bottle
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Chemischer Name oder Material α-Bromo-2, 4-difluorotoluene
CAS 23915-07-3
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Yellow
Dichte 1.6100g/mL
Flammpunkt 39°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glass bottle
Summenformel C7H5BrF2
Strukturformel F2C6H3CH2Br
Brechungsindex 1.5240 to 1.5260
MDL-Nummer MFCD00011649
Menge 5 g
Synonym 2,4-difluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluorobenzylbromide, alpha-bromo-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-bromomethyl-2,4-difluoro, 2,4-difluoro benzyl bromide, 1-bromomethyl-2,4-difluoro-benzene, 2-chloromethyl quinoline hcl salt, fr cf d1e, pubchem4911
InChI-Schlüssel IBLMYGXJKQIGSN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)CBr
IUPAC-Name 1-(bromomethyl)-2,4-difluorobenzene
Molekulargewicht (g/mol) 207.018
PubChem CID 90297
Formelmasse 207.02
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Liquid