Learn More
α-Brom-p-xylol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735454 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10733203 5 g Glasflasche 5 Gramm
10746131 25 g Glasflasche 25 Gramm
10085943 100 g Glasflasche 100 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10733203
Marke: Thermo Scientific Acros 107570050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 104-81-4 | C8H9Br | 185.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104-81-4
Summenformel C8H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 185.06
MDL-Nummer MFCD00000181
InChI-Schlüssel WZRKSPFYXUXINF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-methylbenzene, p-xylyl bromide, p-methylbenzyl bromide, alpha-bromo-p-xylene, benzene, 1-bromomethyl-4-methyl, 4-bromomethyl toluene, p-bromomethyl toluene, alpha-bromo-p-xylol, 1-bromomethyl-4-methyl-benzene
PubChem CID 7721
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-4-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Bromo-p-xylene
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33.0°C to 37.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 218.0°C to 220.0°C
Flammpunkt 97°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H4CH2Br
Menge 5 g
Beilstein 05, 385
Merck Index 15, 10288
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform and ether
Formelmasse 185.06
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • a-Bromo-p-xylene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.