Learn More
Bromacetylbromid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-72126
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
598-21-0
C2H2Br2O
201.85
MFCD00000115
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
61147
2-Bromacetylbromid
C(C(=O)Br)Br
598-21-0
C2H2Br2O
201.85
MFCD00000115
LSTRKXWIZZZYAS-UHFFFAOYSA-N
bromoacetyl bromide, acetyl bromide, bromo, bromoacetylbromide, acetyl bromide, 2-bromo, bromo acetyl bromide, ccris 9090, bromoacetic acid bromide, bromacetylbromide, bromacetyl bromide, bromoactyl bromide
61147
2-Bromacetylbromid
C(C(=O)Br)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromoacetyl bromide
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
Dichte 2.3100g/mL
Siedepunkt 147°C to 150°C
Flammpunkt >105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2COBr
Brechungsindex 1.5450 to 1.547
Menge 100 mL
Beilstein 02, 215
Relative Dichte 2.31
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: solulbe in acetone,carbontetrachloride
Formelmasse 201.85
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromoacetyl bromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.