Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BU20a), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-32922-0.1mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18433192
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.00 €
    489.30 € / 0.10 Milligramm
    Sparen 28.70 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bromodeoxyuridine/BrdU
Monoclonal
0.2 mg/mL
Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Bromodeoxyuridine, BUdr
Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to KLH
0.1 mg
Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission
Non-species specific
Purified
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
BU20a
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Store at 4C.
IgG1 κ