Learn More
Bromodeoxyuridine/BrdU Antibody (BU20a), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
274.05 € - 489.30 €
Spezifikation
| Antigen | Bromodeoxyuridine/BrdU |
|---|---|
| Klon | BU20a |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Verdünnung | Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18457581
|
Novus Biologicals
NBP2-32922-0.02mg |
0.02 mg |
290.00 € 274.05 € / 0.02 Milligramm Sparen 15.95 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18433192
|
Novus Biologicals
NBP2-32922-0.1mg |
0.1 mg |
518.00 € 489.30 € / 0.10 Milligramm Sparen 28.70 € 5% Rabatt |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Bromodeoxyuridine/BrdU Monoclonal antibody specifically detects Bromodeoxyuridine/BrdU in Nonspecies specific samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Bromodeoxyuridine/BrdU | |
| 0.2 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Bromodeoxyuridine/BrdU conjugated to KLH | |
| Primary | |
| Store at 4C. |
| BU20a | |
| Flow Cytometry 1-2 ug/million cells, Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Non-species specific | |
| Bromodeoxyuridine, BUdr | |
| IgG1 κ | |
| Protein A or G purified |