Learn More
Bromdiphenylmethan 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10709023 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10709023 500 g 500 Gramm
10015932 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10709023 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 373465000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 776-74-9 | C13H11Br | 247.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 776-74-9
Summenformel C13H11Br
Molekulargewicht (g/mol) 247.13
MDL-Nummer MFCD00000134
InChI-Schlüssel OQROAIRCEOBYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromodiphenylmethane, benzhydryl bromide, diphenylmethyl bromide, diphenylbromomethane, alpha-bromodiphenylmethane, bromo phenyl methyl benzene, benzene, 1,1'-bromomethylene bis, methane, bromodiphenyl, bromomethylene dibenzene, bromodiphenyl methane
PubChem CID 236603
IUPAC-Name [Brom(phenyl)methyl]Benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromodiphenylmethane
Schmelzpunkt 33.0°C to 42.0°C
Siedepunkt 184.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2CHBr
Menge 500 g
Beilstein 05,592
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 247.13
Reinheit (%) 90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromodiphenylmethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.