Learn More
Brommaleinanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770798
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
5926-51-2
C4HBrO3
176.95
MFCD00005519
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
bromomaleic anhydride, 2,5-furandione, 3-bromo, 3-bromo-2,5-furandione, bromomaleicanhydride, monobromomaleic anhydride, 3-bromo-2,5-furanedione, 2,5-furandione,3-bromo, 2-bromomaleic acid anhydride, 3-bromo-2,5-furandione #
80027
3-Bromfuran-2,5-dion
BrC1=CC(=O)OC1=O
5926-51-2
C4HBrO3
176.95
MFCD00005519
YPRMWCKXOZFJGF-UHFFFAOYSA-N
bromomaleic anhydride, 2,5-furandione, 3-bromo, 3-bromo-2,5-furandione, bromomaleicanhydride, monobromomaleic anhydride, 3-bromo-2,5-furanedione, 2,5-furandione,3-bromo, 2-bromomaleic acid anhydride, 3-bromo-2,5-furandione #
80027
3-Bromfuran-2,5-dion
BrC1=CC(=O)OC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromomaleic anhydride
Dichte 1.9050g/mL
Siedepunkt 215.0°C
Flammpunkt 113°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.54
Menge 10 g
Beilstein 17, 435
Relative Dichte 1.905
Formelmasse 176.95
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromomaleic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.