Learn More
Brompentacarbonylmangan(I), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050709
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
14516-54-2
C5BrMnO5-
274.892
MFCD00049806
LOCZKKJCQVRJPQ-UHFFFAOYSA-M
bromopentacarbonylmanganese i
10978692
Kohlenmonoxid;Mangan;Bromid
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mn].[Br-]
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
14516-54-2
C5BrMnO5-
274.892
MFCD00049806
LOCZKKJCQVRJPQ-UHFFFAOYSA-M
bromopentacarbonylmanganese i
10978692
Kohlenmonoxid;Mangan;Bromid
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Mn].[Br-]
Bromopentacarbonylmanganese(I) is used in the formation of (eta6-arene)tricarbonylmanganese(I) by reacting with arene (arene= hexamethyl benzene, 1,2,4,5-tetramethyl benzene, mesitylene, p-xylene and toluene) in the presence silver salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Bromopentacarbonylmanganese(I)
Farbe Orange
Strukturformel Mn(CO)5Br
Menge 1 g
UN-Nummer UN3466
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents.
Formelmasse 274.89
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form kristallin