Learn More
Brompentafluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450823
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11450823 25 g 25 Gramm
11460823 100 g -
11470823 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11450823
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13273.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 344-04-7 | C6BrF5 | 246.96 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. It is a Grignard reagent (with CuBr in dioxane) can introduce pentafluorophenyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist ein Grignard-Reagenz (mit CuBr in Dioxan), das Pentafluorphenylgruppen einführen kann.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Luftempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344-04-7
Summenformel C6BrF5
Molekulargewicht (g/mol) 246.96
MDL-Nummer MFCD00000287
InChI-Schlüssel XEKTVXADUPBFOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromopentafluorobenzene, pentafluorobromobenzene, benzene, bromopentafluoro, bromoperfluorobenzene, pentafluorophenyl bromide, 2,3,4,5,6-pentafluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro, 1-bromo-pentafluorobenzene, 2,3,4,5,6-bromopentafluorobenzene, 1-bromo-2,3,4,5,6-pentafluoro-benzene
PubChem CID 9578
IUPAC-Name 1-Brom-2,3,4,5,6-pentafluorbenzol
SMILES FC1=C(F)C(F)=C(Br)C(F)=C1F
Spécification
Chemischer Name oder Material Bromopentafluorobenzene
Schmelzpunkt ∼-31°C
Dichte 1.981
Siedepunkt 136°C to 137°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.45
Menge 25 g
Beilstein 1819390
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 246.97
Reinheit (%) 99%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.