Learn More
Bromopolystrol, ca. 1.0 bis 2.0 mmol/g., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352107
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352107 25 g 25 Gramm
11342107 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07941.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 88497-56-7 | (C8H7Br)n | 213.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88497-56-7
Summenformel (C8H7Br)n
Molekulargewicht (g/mol) 213.12
MDL-Nummer MFCD00146196
InChI-Schlüssel DGZQEAKNZXNTNL-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 3016060
IUPAC-Name 1-brom-4-butan-2-ylbenzol
SMILES BrC1=CC=C(C=C1)C(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromopolystyrene
Synonym 1-bromo-4-sec-butyl benzene, 1-bromo-4-1-methylpropyl benzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylpropyl, 1-bromo-4-butan-2-yl benzene, benzene,1-bromo-4-1-methylpropyl
Menge 25 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈1.0 to 2.0mmol/g