accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 88497-56-7

Brn

CAS RN 88497-56-7

IUPAC Name: 1-bromo-4-(butan-2-yl)benzene
Synonyme: 1-bromo-4-(sec-butyl)benzene
Molekulargewicht (g/mol): 213.12
Summenformel: C10H13Br
InChi Key: DGZQEAKNZXNTNL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)