Learn More
β-Bromstyrol, 97 %, Gemisch aus cis/trans-Isomeren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10675032 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10675032 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10265550 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10301234 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10675032 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 169290050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 103-64-0 | C8H7Br | 183.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 103-64-0
Summenformel C8H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 183.05
MDL-Nummer MFCD00000185
InChI-Schlüssel YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Synonym 2-bromovinyl benzene, beta-bromostyrene, styryl bromide, 2-bromoethenyl benzene, bromostyrolene, 1-bromo-2-phenylethene, bromostyrol, bromstyrole, hyacinth base, 1-bromo-2-phenylethylene
PubChem CID 5314126
IUPAC-Name [(E)-2-bromethenyl]benzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CBr
Tekniske data
Chemischer Name oder Material β-Bromostyrene
Namenshinweis Mixture of cis and trans
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 7.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.4200g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 112.0°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 79°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (sum of isomers) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH=CHBr
Brechungsindex 1.6060 to 1.6090
Menge 5 mL
Beilstein 05, 477
Relative Dichte 1.42
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 183.05
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ß-Bromostyrene, mixture of cis/trans isomers
Signalord
  • Achtung
Farekategori
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Faresætning
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sikkerhedssætning
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.