Learn More
Bromperidol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448496
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16448496 100 mg
16424507 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448496 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0901
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Bromperidol (R-11333) possesses antipsychotic activity, with a high affinity for central dopamine receptors D2. Bromperidol can kill Mycobacteria in a synergistic manner with Spectinomycin.
Bromperidol (R-11333) possesses antipsychotic activity, with a high affinity for central dopamine receptors D2. Bromperidol can kill Mycobacteria in a synergistic manner with Spectinomycin.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromperidol
CAS 10457-90-6
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H23BrFNO2
Menge 100 mg
Synonym R-11333
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (118.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(F)C=C1)CCCN2CCC(O)(C3=CC=C(Br)C=C3)CC2
Molekulargewicht (g/mol) 420.32
Formelmasse 420.32
Reinheit (%) 95.72%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation