Learn More
Brompheniramine maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16438336 100 mg 100 Milligramm
16414377 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16438336 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0480
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Brompheniramine ((±)-Brompheniramine) maleate is a potent and orally active antihistamine of the alkylamine class.
Brompheniramine maleate is a selective histamine H1 receptor antagonist with a Kd of 6.06 nM. Brompheniramine maleate can block the hERG channels, calcium channels, and sodium channels with IC50s of 0.90 μM, 16.12 μM and 21.26 μM, respectively. Brompheniramine maleate has anticholinergic, antidepressant and anesthetic properties and can be used for allergic rhinitis research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brompheniramine maleate
CAS 980-71-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H23BrN2O4
Menge 100 mg
Synonym (±)-Brompheniramine maleate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (229.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (229.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C\C(O)=O.CN(C)CCC(C1=CC=CC=N1)C2=CC=C(Br)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 435.31
Formelmasse 435.31
Reinheit (%) 99.88%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation