Learn More
Lonza™ Clonetics™ Wachstumsmedium für bronchiale Epithelzellen Bulletkit
Artikelnummer. 11675440
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11675440
Marke: Lonza™ CC3170
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für das Wachstum von bronchialen/trachealen Epithelzellen. Lonza™ Clonetics™ Wachstumsmedium für bronchiale Epithelzellen Bulletkit enthält notwendige Komponenten für die Primärzellkultur.
Im Lieferumfang enthalten:
  • BEGM™
  • BulletKit™
  • BEBM™
  • plus SingleQuots™ Wachstumssupplemente
  • 500 ml
Bestellinformation
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wachstumsmedium
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung 500 ml BEBM-Basalmedium plus CC-4175 Singlequots-Kit (formuliert 500 ml BEBM-Basalmedium zu BEGM-Wachstumsmedium; enthält BPE, 2,0 ml; Hydrocortison, 0,5 ml; hEGF, 0,5 ml; Epinephrin, 0,5 ml; Transferrin, 0,5 ml; Insulin, 0,5 ml; Retinsäure, 0,5 ml; Triiodthyronin, 0,5 ml; GA, 0,5 ml) zur Formulierung des BEGM-Mediums (Wachstumsmedium)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • BEGM Bronchial epithelial BulletKit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, gentamicinsulphate