Learn More
Bronopol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16498686
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16498686 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16498686 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1217
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Bronopol is an antimicrobial, with low mammalian toxicity (at in-use levels) and high activity against bacteria (especially the troublesome Gram-negative species).
Bronopol is an antimicrobial, with low mammalian toxicity (at in-use levels) and high activity against bacteria (especially the troublesome Gram-negative species).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bronopol
Physikalische Form Solid
CAS 52-51-7
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C3H6BrNO4
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym BNPD BNPK
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (500.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (500.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC([N+]([O-])=O)(Br)CO
Molekulargewicht (g/mol) 199.99
Formelmasse 199.99
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research