Learn More
Bronze-Gaze, Legierung 220, 200 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.053 mm (0.0021 Zoll), Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045223.HB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466835
  • 63.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
Bronze gauze, Alloy 220
MFCD00198187
200 Mesh
200 mesh woven from 0.053mm (0.0021 in.) dia. wire
300 x 300 mm
Odorless
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation