Learn More
Allied National Brother™ laminiertes Klebeband für PT-550 Beschriftungssystem
Marke:  Allied National TZ251
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10630736
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
This tape features our exclusive laminated tape process and our standard adhesive. Perfect for everyday applications. These labels stay on under normal indoor and outdoor use, including hot and cold environments. Best suited for smooth flat surfaces.
• Labeling tape for your Brother labelling system.
• Black print on white tape.
• 1-inch width.
• Compatible with PT 330, 350, 520, 540, 580C, 2500PC, 2200, 2400, 530, 550, 9200PC, and 9400 models.
• Brother quality product
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Klebeband
Laminiertes Band
1 in.