Learn More
Hirschmann™ Braunglasstopfen
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
NS 7/16
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN 12 252
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zum dichten Verschließen von Gefäßen mit Norm-Schliff |
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung | NS 10/19 |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Stopfen mit sechseckigem Kopf |