Learn More
Invitrogen™ BRSK1 (SAD1) Recombinant Human Protein
BRSK1 (SAD1) is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR8037A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15468643
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
BRSK1 (SAD1) is a UV-induced DNA damage checkpoint kinase.
Spezifikation
Spezifikation
NP_115806
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton™ X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
BRSK1 (SAD1)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
112.5kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMKL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus