Learn More
Bruceine A, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481528
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16481528 5 mg 5 Milligramm
16439128 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16481528 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0841
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Bruceine A(NSC310616; Dihydrobrusatol) is a natural quassinoid compound extracted from the dried fruits of Brucea javanica (L.
Bruceine A(NSC310616
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bruceine A
CAS 25514-31-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H34O11
Menge 5 mg
Synonym Dihydrobrusatol NSC310616
Löslichkeitsinformationen DMSO : 12 mg/mL (22.96 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@@]1([C@H]([C@H](O)[C@]2([H])[C@]3(C4)C)O)[C@@]([C@H](C5=O)OC(CC(C)C)=O)([H])[C@@]2([C@@](O5)([H])C[C@@]3([H])C(C)=C(O)C4=O)CO1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 522.54
Formelmasse 522.54
Reinheit (%) 96.61%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation