Learn More
Thermo Scientific™ Bsu15I (ClaI) (10 U/μL)
Artikelnummer. 10161140 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
3000 E
600 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
3000 Einheiten
600 Einheiten
Artikelnummer. 10161140
Marke: Thermo Scientific™ ER0141
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Schneiden Sie an AT^CGAT-Stellen mit dem Restriktionsenzym Bsu15I (ClaI), das am besten bei 37°C im Tango-Puffer schneidet (Isoschizomere: BanIII, Bsa29I, BseCI, BshVI, BspDI, BspXI, BsuTUI).
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Überblick
  • Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
  • Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
  • Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
  • BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
  • Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
  • Molekulare Klonierung
  • Kartierung von Restriktionsstellen
  • Genotypisierung
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Inkubatortemperatur 37 °C
Menge 600 E
Produkttyp Bsu15I (ClaI)