Learn More
Thermo Scientific™ Bsu15I (ClaI) (10 U/μL)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteDescription
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Überblick
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Anwendungen
- Molekulare Klonierung
- Kartierung von Restriktionsstellen
- Genotypisierung
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängenpolymorphismus (RFLP)
- SNP
Specifications
Specifications
| Konzentration | 10 U/μl |
| Inkubatortemperatur | 37 °C |
| Menge | 600 E |
| Produkttyp | Bsu15I (ClaI) |