missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BTN3A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | BTN3A1 |
---|---|
Konzentration | 0.3 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16883785
|
Proteintech
25221-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16873785
|
Proteintech
25221-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The butyrophilin (BTN) genes are a group of major histocompatibility complex (MHC)-associated genes that encode type I membrane proteins with 2 extracellular immunoglobulin (Ig) domains and an intracellular B30.2 (PRYSPRY) domain. Three subfamilies of human BTN genes are located in the MHC class I region: the single-copy BTN1A1 gene and the BTN2 and BTN3 genes, which have undergone tandem duplication, resulting in 3 copies of each.Spezifikation
BTN3A1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
O00481 | |
11119 | |
BTN3A1 Fusion Protein Ag18414 | |
Primary | |
-20°C | |
BTN3A1 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
BT3.1, BTF5, BTN3A1, CD277 | |
BTN3A1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |