Learn More
BTX™ BTXpress™ Cytofusion Medium C
Product Code. 15427370
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Unit Size:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15427370 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15427370 Supplier BTX™ Supplier No. 470001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
BTXPress™ Das Cytofusion Medium C wurde entwickelt, um die Effizienz zu steigern und gleichzeitig eine hohe Zelllebensfähigkeit während der Zellfusion zu erhalten.
Ein fortschrittlicher Elektrofusionspuffer speziell für die Hybridomproduktion. Der Puffer mit niedriger Leitfähigkeit wurde speziell formuliert, um Zellturbulenzen während der Zellausrichtung und die Erwärmung während der Elektrofusion zu minimieren und so eine robuste Zellfusionseffizienz und hohe Zelllebensfähigkeit zu gewährleisten. Es ist steril gefiltert und besteht aus den hochwertigsten nicht-tierischen, medizinischen Reagenzien. Es ist der Puffer der Wahl für viele kommerzielle Biotech- und Pharmaunternehmen bei der Erzeugung von Hybridomen für die Entdeckung monoklonaler Antikörper.
  • Optimiert für eukaryotische Elektrofusionsanwendungen
  • Maximale Fusionseffizienz, hohe Zellviabilität
  • Stabile Umgebung für die Zellausrichtung
  • Geringe Leitfähigkeit für minimale Erwärmung
  • Physiologischer pH-Wert und ausgewogene Osmolarität
  • Enthält keine tierischen Produkte
Specifications
Klassifikation Elektrofusionspuffer
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Farbe Klar
Beschreibung BTXpress Cytofusion Medium C
Zelltyp Nicht tierisch
Probentyp Zellen
Promoter Keine (ohne Promotor)
Transfection Technique Elektroporation
Zur Verwendung mit (Geräte) BTX&Trade ECM2001, Legacy ECM2001
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellfusion, Hybridomproduktion
Enthält 500 ml Puffer
pH 7,2 ± 0,2
Produktlinie BTX-Elektroporation/Elektrofusion
Produkttyp Elektrofusionspuffer
Menge 500 ml
Reagenztyp Medizinische Qualität
Sterilität Steril
Volumen (metrisch) 500 mL
Form Flüssig