Learn More
BUCHI Zubehör für Pumpen: Membrankopf
Alle ansehen Buchi Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Vakuumpumpe Modell V700/V710
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Membran aus PTFE/Gummi-Verbundwerkstoff
- Mit strukturierter Oberfläche für optimale Vakuumerzeugung
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit | Vakuumpumpe Modell V700/V710 |
| Material | Membran aus PTFE/Gummi-Verbundwerkstoff |
| Typ | Membrankopf |